Learn More
9-Anthracenmethanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11492198
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11492198 50 g 50 Gramm
11482198 10 g 10 Gramm
11402208 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11492198 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A15188.18
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 06-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1468-95-7 | C15H12O | 208.26 g/mol
An anthracene derivative used in Diels-Alder reactions. Also used in the preparation of 9-anthracenylmethyl-1-piperazinecarboxylate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Ein Anthrazin-Derivat, das bei Diels-Alder-Reaktionen verwendet wird. Wird auch bei der Herstellung von 9-anthracenylmethyl-1-piperazinecarboxylat verwendet.
Löslichkeit
Löslich in heißem Methanol, sehr schwache Trübung.
Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1468-95-7
Summenformel C15H12O
Molekulargewicht (g/mol) 208.26
MDL-Nummer MFCD00001264
InChI-Schlüssel JCJNNHDZTLRSGN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 9-anthracenemethanol, 9-hydroxymethylanthracene, 9-anthrylcarbinol, 9-methylolanthracene, 9-anthrylmethanol, 9-hydroxymethylantracene, 9-anthracene methanol, 9-hydroxymethyl anthracene, anthracene-9-carbinol, ccris 7297
PubChem CID 73848
IUPAC-Name Anthracen-9-ylmethanol
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=C3C=CC=CC3=C2CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 9-Anthracenemethanol
Schmelzpunkt 160°C to 165°C
Menge 50 g
Beilstein 1873402
Löslichkeitsinformationen Soluble in hot methanol very faint turbidity.
Formelmasse 208.26
Reinheit (%) 97%