Learn More
9-Anthraldehyd, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11453604
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11453604 25 g 25 Gramm
11463604 100 g 100 Gramm
11473604 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11453604 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11258.14
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 642-31-9 | C15H10O | 206.24 g/mol
9-Anthraldehyde is used to prepare asymmetrical tridentate Schiff base ligands, 2-(9-anthrylmethyl-ideneamino)-4-methyl-phenol and functionalized ligand like 2-(anthracen-9-ylidene)-4,5-bis(diphenylphosphino)-4-cyclopentene-1,3-dione through Knoevenangel condensation with the diphosphine ligand 4,5-bis(diphenylphosphino)-4-cyclopentene-1,3-dione. It is also used as an intermediate for dyes, pigment, active pharmaceutical ingredients and other organic compounds. Further, it is involved in the Diels Alder reaction with benzenediazonium-2-carboxylate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
9-Anthraldehyd wird zur Herstellung von asymmetrischen dreizähnigen Liganden von Schiffschen Basen, 2-(9-Anthrylmethyl-ideneamino)-4-methylphenol und funktionalisierten Liganden wie 2-(Anthracen-9-yliden)-4,5-bis(diphenylphosphin)-4-cyclopenten-1,3-dion durch Knoevenangel-Kondensation mit dem Diphosphinliganden 4,5-Bis(diphenylphosphin)-4-cyclopenten-1,3-dion verwendet. Es wird auch als Zwischenprodukt für Farbstoffe, Pigmente, pharmazeutische Wirkstoffe und andere organische Verbindungen verwendet. Es ist außerdem an der Diels-Alder-Reaktion mit Benzoldiazonium-2-carboxylat beteiligt.
Löslichkeit
Löslich in Toluol.
Hinweise
Luftempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Basen und starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 642-31-9
Summenformel C15H10O
Molekulargewicht (g/mol) 206.24
MDL-Nummer MFCD00001254
InChI-Schlüssel YMNKUHIVVMFOFO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 9-anthraldehyde, 9-anthracenecarboxaldehyde, 9-anthrylaldehyde, 9-formylanthracene, 9-anthracenecarbaldehyde, 9-anthrylcarboxaldehyde, ccris 3165, nsc 15, anthracene-9-aldehyde, anthracene-9-carboxaldehyde
PubChem CID 69504
IUPAC-Name anthracene-9-carbaldehyd
SMILES O=CC1=C2C=CC=CC2=CC2=CC=CC=C12
Specifications
Chemischer Name oder Material 9-Anthraldehyde
Schmelzpunkt 102°C to 106°C
Menge 25 g
Beilstein 639167
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Löslichkeitsinformationen Soluble in toluene.
Formelmasse 206.24
Reinheit (%) 98%