Learn More
9-Benzhydryliden-10-anthron, 95%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10650155 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10650155 1 g 1 Gramm
10220403 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10650155 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 388260010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 667-91-4
Summenformel C27H18O
Molekulargewicht (g/mol) 358.44
MDL-Nummer MFCD00019172
InChI-Schlüssel SPOJSTUMWGMCFP-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 69586
IUPAC-Name 10-benzhydrylidenanthracen-9-on
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=C2C3=CC=CC=C3C(=O)C4=CC=CC=C42)C5=CC=CC=C5
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 9-Benzhydrylidene-10-anthrone
CAS Min. % 94.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 203.0°C to 207.0°C
Farbe Beige-Gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 94% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Beilstein 07, 551
Synonym 9-benzhydrylidene-10-anthrone, 10-diphenylmethylene anthracen-9 10h-one, 10-diphenylmethylidene anthracen-9-one, anthrafuchson, 10-benzhydrylidene-9-anthrone, 10-diphenylmethylene anthracen-9-one, 9-diphenylmethylene-10 9h-anthracenone, 9 10h-anthracenone,10-diphenylmethylene, 10-diphenylmethylene-9 10h-anthracenone #, 9 10h-anthracenone, 10-diphenylmethylene
Formelmasse 358.44
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO– Nur für Forschungszwecke