Learn More
9-beta-D-Arabinofuranosyladenin-5‚-Monophosphat, 99 %, Thermo Scientific™
18.60 € - 48.70 €
Chemische Identifikatoren
CAS 29984-33-6
Summenformel C10H14N5O7P
Molekulargewicht (g/mol) 347.22
MDL-Nummer MFCD00069723
InChI-Schlüssel UDMBCSSLTHHNCD-UHTZMRCNSA-N
Synonym vidarabine monophosphate, ara-amp, vidarabine phosphate, adenine arabinoside monophosphate, 9-5-o-phosphono-beta-d-arabinofuranosyl adenine, arabinofuranosyladenine monophosphate, vidarabine 5'-monophosphate, vidarabine-5'-monophosphate, vidarabine phosphate usan, arabinosyladenine monophosphate
PubChem CID 34768
IUPAC-Name {[(2R,3S,4S,5R)-5-(6-amino-9H-purin-9-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]methoxy}phosphonic acid
SMILES NC1=C2N=CN([C@@H]3O[C@H](COP(O)(O)=O)[C@@H](O)[C@@H]3O)C2=NC=N1
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15410467
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific Alfa Aesar
J65653.03
1g
18.60 €
1 Gramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Auf Lager, versandfertig: 3
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15420467
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific Alfa Aesar
J65653.06
5g
48.70 €
5 Gramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Voraussichtliches Versanddatum: 15-02-2022
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Anwendungen
Unterbricht die virale DNA-Synthese. Konkurrenzfähiger Inhibitor der viralen DNA-Polymerase. Aktiv gegen Herpes simplex und Varicella zoster Viren in vivo.
Löslichkeit
Löslich in Wasser bei 4 mg/ml
Hinweise
Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Vor Oxidationsmittel und Hitze schützen. Im Kühlschrank lagern.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
29984-33-6
347.22
UDMBCSSLTHHNCD-UHTZMRCNSA-N
34768
NC1=C2N=CN([C@@H]3O[C@H](COP(O)(O)=O)[C@@H](O)[C@@H]3O)C2=NC=N1
C10H14N5O7P
MFCD00069723
vidarabine monophosphate, ara-amp, vidarabine phosphate, adenine arabinoside monophosphate, 9-5-o-phosphono-beta-d-arabinofuranosyl adenine, arabinofuranosyladenine monophosphate, vidarabine 5'-monophosphate, vidarabine-5'-monophosphate, vidarabine phosphate usan, arabinosyladenine monophosphate
{[(2R,3S,4S,5R)-5-(6-amino-9H-purin-9-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]methoxy}phosphonic acid
Spezifikation
9-beta-D-Arabinofuranosyladenine-5'-monophosphate
Weiß
MFCD00069723
1g
UDMBCSSLTHHNCD-UHTZMRCNSA-N
{[(2R,3S,4S,5R)-5-(6-amino-9H-purin-9-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]methoxy}phosphonic acid
34768
Pulver
29984-33-6
C10H14N5O7P
vidarabine monophosphate, ara-amp, vidarabine phosphate, adenine arabinoside monophosphate, 9-5-o-phosphono-beta-d-arabinofuranosyl adenine, arabinofuranosyladenine monophosphate, vidarabine 5'-monophosphate, vidarabine-5'-monophosphate, vidarabine phosphate usan, arabinosyladenine monophosphate
Soluble in water at 4mg/ml
NC1=C2N=CN([C@@H]3O[C@H](COP(O)(O)=O)[C@@H](O)[C@@H]3O)C2=NC=N1
347.22
347.22
99%