Learn More
9-Bromoanthracen, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 9-Bromoanthracene |
| Menge | 5 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C14H9Br/c15-14-12-7-3-1-5-10(12)9-11-6-2-4-8-13(11)14/h1-9H |
| Formelmasse | 255.9888 |