Learn More
9-Bromfluoren, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11478633
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
250 Gramm
5 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11478633 50 g 50 Gramm
11334629 5 g 5 Gramm
11488633 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11478633 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A10428.18
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1940-57-4 | C13H9Br | 245.119 g/mol
9-Bromofluorene, is used to treat skin dermatological conditions and in pharmaceutical industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
9-Bromfluoren wird zur Behandlung dermatologischer Erkrankungen und in der Pharmaindustrie verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Luftempfindlich. Stabil unter normalen Bedingungen. In lichtbeständigen und gut verschlossenen Behältern aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1940-57-4
Summenformel C13H9Br
Molekulargewicht (g/mol) 245.119
MDL-Nummer MFCD00001133
InChI-Schlüssel AHCDKANCCBEQJJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 9-bromofluorene, fluorene, 9-bromo, 9h-fluorene, 9-bromo, 9-fluorenyl bromide, monobromofluorene, 9-bromo-fluoren, 9-brom-9h-fluoren, acmc-1bqkc, 9-bromanyl-9h-fluorene
PubChem CID 16024
IUPAC-Name 9-Brom-9H-Fluoren
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(C3=CC=CC=C32)Br
Specifications
Chemischer Name oder Material 9-Bromofluorene
Schmelzpunkt 101°C to 105°C
Geruch Irritating
Menge 50 g
UN-Nummer UN3261
Beilstein 2047220
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 245.12
Reinheit (%) ≥98%