Learn More
9-Chloroanthracene, 95%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 31430405
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
25 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
31430405 25 g
31428057 250 mg
31419223 5 g
31429795 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 31430405 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD11171125g
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 9-Chloroanthracene
CAS 716-53-0
Summenformel C14H9Cl
MDL-Nummer MFCD00001245
Menge 25 g
SMILES ClC1=C2C=CC=CC2=CC2=C1C=CC=C2
Molekulargewicht (g/mol) 212.67
Reinheit (%) 95%