Learn More
9-Fluorenmethanol, 99%
Artikelnummer. 10439460 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
5 Gramm
50 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10439460 10 g Glasflasche 10 Gramm
10285840 1 g Glasflasche -
10539073 5 g Glasflasche 5 Gramm
10731935 50 g Glasflasche 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10439460 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 170930100
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 24324-17-2 | C14H12O | 196,25 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 24324-17-2
Summenformel C14H12O
Molekulargewicht (g/mol) 196.25
MDL-Nummer MFCD00001139
InChI-Schlüssel XXSCONYSQQLHTH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 9-fluorenemethanol, 9-fluorenylmethanol, 9h-fluorene-9-methanol, 9-fluorenyl methanol, 9h-fluoren-9-yl methanol, fluorene-9-methanol, 9-hydroxymethylfluorene, 9-fluorenmethanol, hofm, fluoren-9-yl methanol
PubChem CID 90466
SMILES OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 9-Fluorenemethanol
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 104°C to 107°C
Farbe Weiß bis gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Menge 10 g
Beilstein 06, III, 3507
Fieser 05,308; 03,145; 04,237; 13,134
IUPAC-Name 9H-Fluoren-9-Ylmethanol
Formelmasse 196.25
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO– Nur für Forschungszwecke