Learn More
9-Fluorenylmethylchlorcarbonat, TRC
Artikelnummer. 17994365
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17994365 10 g 10 Gramm
17934055 5 g 5 Gramm
17972905 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17994365 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCF47245010G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 28920-43-6
Summenformel C15 H11 Cl O2
Molekulargewicht (g/mol) 258.7
Synonym 9H-Fluoren-9-ylmethyl Ester Carbonochloridic Acid, Fluorene-9-methanol, Chloroformate (8CI), (9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl Chloride, 9-Fluorenylmethoxycarbonyl Chloride, 9-Fluorenylmethyl Chlorocarbonate, 9-Fluorenylmethyl Chloroformate, 9H-Fluoren-9-ylmethyl Carbonochloridate, 9H-Fluoren-9-ylmethyl Chloroformate, AminoTag, FMOC Chloride, Fluorenylmethyl Chloroformate, FmocCl
IUPAC-Name 9H-fluoren-9-ylmethylcarbonochloridat
SMILES ClC(=O)OCC1c2ccccc2c3ccccc13
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 9-Fluorenylmethyl Chlorocarbonate
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/C15H11ClO2/c16-15(17)18-9-14-12-7-3-1-5-10(12)11-6-2-4-8-13(11)14/h1-8,14H,9H2
Formelmasse 258.0448