Learn More
9-Fluorenylmethylchloroformin, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11314629
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11314629 1 g 1 Gramm
11479173 5 g 5 Gramm
11489173 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11314629 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11683.03
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Kühl lagern
Base sensitive amino protecting group for solid-phase peptide synthesis9-Fluorenylmethyl chloroformate is used in capillary electrophoresis. It acts as a reagent in the precolumn derivatization of amines for HPLC and fluorescent detection. Further, it is used for derivatizing amino acids for HPLC analysis. In addition to this, it is used to prepare N-Fmoc amino acids for solid-phase peptide synthesis and oligonucleotide synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Als basenempfindliche Aminoschutzgruppe für die Festphasenpeptidsynthese von 9-Fluorenylmethylchloroformin wird dieser bei der Kapillarelektrophorese verwendet. Es dient als Reagenz bei der Vorsäulenderivatisierung von Aminen für die HPLC- und Fluoreszenzdetektion. Darüber hinaus wird es für die Derivatisierung von Aminosäuren für die HPLC-Analyse verwendet. Darüber hinaus wird es zur Herstellung von N-Fmoc-Aminosäuren für die Festphasenpeptidsynthese und Oligonukleotidsynthese verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Dioxan.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Kühl lagern. Nicht kompatibel mit Alkoholen und Aminen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 28920-43-6
Summenformel C15H11ClO2
Molekulargewicht (g/mol) 258.701
MDL-Nummer MFCD00001138
InChI-Schlüssel IRXSLJNXXZKURP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 9-fluorenylmethyl chloroformate, fmoc-cl, fmoc-chloride, fmoc chloride, 9h-fluoren-9-ylmethyl chloroformate, carbonochloridic acid, 9h-fluoren-9-ylmethyl ester, 9-fluorenylmethoxycarbonyl chloride, 9-fluorenylmethylchloroformate, 9h-fluoren-9-yl methyl carbonochloridate, 9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl chloride
PubChem CID 34367
IUPAC-Name 9H-fluoren-9-ylmethylcarbonochloridat
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(C3=CC=CC=C32)COC(=O)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 9-Fluorenylmethyl chloroformate
Schmelzpunkt 60°C to 64°C
Prozentgehaltsbereich 98%
Menge 1 g
UN-Nummer UN2923
Beilstein 2279177
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Soluble in dioxane.
Formelmasse 258.7
Reinheit (%) 98%