Learn More
9-Fluorenylmethylechlorformat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10245890 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10245890 1 g Glasflasche 1 Gramm
10523541 5 g Glasflasche 5 Gramm
10387540 25 g Glasflasche 25 Gramm
10410194 100 g Glasflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10245890 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 170940010
ChemsChrom Mega Deals
Verwenden Sie den Aktionscode 27993
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 28920-43-6 | C15H11ClO2 | 258.69 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Kupplungsreagenz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 28920-43-6
Summenformel C15H11ClO2
Molekulargewicht (g/mol) 258.69
MDL-Nummer MFCD00001138
InChI-Schlüssel IRXSLJNXXZKURP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 9-fluorenylmethyl chloroformate, fmoc-cl, fmoc-chloride, fmoc chloride, 9h-fluoren-9-ylmethyl chloroformate, carbonochloridic acid, 9h-fluoren-9-ylmethyl ester, 9-fluorenylmethoxycarbonyl chloride, 9-fluorenylmethylchloroformate, 9h-fluoren-9-yl methyl carbonochloridate, 9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl chloride
PubChem CID 34367
IUPAC-Name 9H-fluoren-9-ylmethylcarbonochloridat
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(C3=CC=CC=C32)COC(=O)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 9-Fluorenylmethyl chloroformate
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 63.0°C
Farbe Weiß bis gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Merck Index 15, 4190
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: decomposes in water.,acetone
Formelmasse 258.69
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallpulver