Learn More
9-Hydroxyfluoren 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10754621 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10754621 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10754621 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 121230250
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 9-Hydroxyfluorene
Namenshinweis 97%
CAS 1689-64-1
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 152.0°C to 158.0°C
Farbe Cremefarben
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C13H10O
MDL-Nummer MFCD00001135
Menge 25 g
Beilstein 06, 691
Synonym 9-hydroxyfluorene, 9-fluorenol, fluoren-9-ol, fluorenol, 9-hydroxy fluorene, diphenylene carbinol, unii-bv0q72r613, hydroxyfluoren, 9-hydroxy-fluoren, 9h-fluorene-9-ol
InChI-Schlüssel AFMVESZOYKHDBJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(C3=CC=CC=C32)O
IUPAC-Name 9H-fluoren-9-ol
Molekulargewicht (g/mol) 182.22
PubChem CID 74318
ChEBI CHEBI:16904
Formelmasse 182.22
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristallpulver