Learn More
9-Methylanthracen, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11487657
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11487657 1 g 1 Gramm
11497657 5 g 5 Gramm
11407667 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11487657 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A15699.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 779-02-2 | C15H12 | 192.26 g/mol
9-Methylanthracene used as a Intermediates for pharmaceutical and chemical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
9-Methylanthracen als Zwischenprodukt für die pharmazeutische und chemische Forschung.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (0,0003 mg/l bei 25 ° ) und Toluol. Schwer löslich in Benzol.
Hinweise
Mechanische Absaugung erforderlich. Verschließen Sie den Behälter bei Nichtgebrauch fest, und bewahren Sie ihn an einem trockenen, kühlen Ort auf.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 779-02-2
Summenformel C15H12
Molekulargewicht (g/mol) 192.26
MDL-Nummer MFCD00001261
InChI-Schlüssel CPGPAVAKSZHMBP-UHFFFAOYSA-N
Synonym anthracene, 9-methyl, unii-65nk4cin03, ccris 2740, 9-methyl anthracene, 9-methyl-anthracene, anthracen-9-ylmethyl, acmc-209pcm, 9-methylanthracene, wln: l c666j b1, 9-methylanthracene, analytical standard
PubChem CID 13068
IUPAC-Name 9-Methylanthrazen
SMILES CC1=C2C=CC=CC2=CC2=CC=CC=C12
Specifications
Chemischer Name oder Material 9-Methylanthracene
Schmelzpunkt 77°C to 79°C
Dichte 1.066
Siedepunkt 196°C to 197°C (16 mmHg)
Menge 1 g
UN-Nummer UN3077
Beilstein 1907463
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (0,0003mg/L at 25°C) and toluene. Slightly soluble in benzene.
Formelmasse 192.26
Reinheit (%) 99%