Learn More
9-Phenylcarbazol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Descrizione
9-Phenylcarbazole has been used in the electrochemical synthesis of poly(9-phenylcarbazole) films via direct anodic oxidation in mixed electrolytes of boron trifluoride diethyl etherate and sulfuric acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
9-Phenylcarbazol wurde bei der elektrochemischen Synthese von Poly(9-phenylcarbazol)-Filmen über direkte anodische Oxidation in gemischten Elektrolyten von Bortrifluoriddiethyletherat und Schwefelsäure verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Nicht in der Nähe von Luft und Oxidationsmitteln lagern. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort. Unter inertem Gas lagern.
9-Phenylcarbazol wurde bei der elektrochemischen Synthese von Poly(9-phenylcarbazol)-Filmen über direkte anodische Oxidation in gemischten Elektrolyten von Bortrifluoriddiethyletherat und Schwefelsäure verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Nicht in der Nähe von Luft und Oxidationsmitteln lagern. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort. Unter inertem Gas lagern.
Specifica
Chemischer Name oder Material | 9-Phenylcarbazole |
Schmelzpunkt | 95°C to 97°C |
Menge | 5 g |
Synonym | n-phenylcarbazole, 9-phenyl-9h-carbazole, 9h-carbazole, 9-phenyl, carbazole, 9-phenyl, carbazol, 9-phenyl, 9-phenyl carbazole, pubchem23849, 9h-carbazole,9-phenyl, 9-phenylcarbazole, acmc-2099pd |
Löslichkeitsinformationen | Slightly soluble in water. |
IUPAC-Name | 9-Phenylcarbazol |
Formelmasse | 243.3 |
Reinheit (%) | 99% |