Learn More
9-Vinylanthracen, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11436046
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11436046 5 g 5 Gramm
11426046 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11436046 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B22333.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 2444-68-0 | C16H12 | 204.272 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2444-68-0
Summenformel C16H12
Molekulargewicht (g/mol) 204.272
MDL-Nummer MFCD00003576
InChI-Schlüssel OGOYZCQQQFAGRI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 9-vinylanthracene, anthracene, 9-ethenyl, unii-a3692nge8j, 9-vinyl-anthracene, 9-ethenyl anthracene, 9-ethenylanthracen, 10-vinylanthracene
PubChem CID 17125
IUPAC-Name 9-Ethenylanthracen
SMILES C=CC1=C2C=CC=CC2=CC3=CC=CC=C31
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 9-Vinylanthracene
Schmelzpunkt 62°C to 65°C
Siedepunkt 61°C to 66°C (10 mmHg)
Menge 5 g
Beilstein 2041641
Formelmasse 204.27
Reinheit (%) 97%