Learn More
91-SOW-Surrogatzusatz, SPEX CertiPrep™
Zertifiziert gemäß ISO/IEC 34-Leitfaden, zertifiziertes NIST-Traceable-Referenzmaterial
Marke: SPEX Certiprep CLPP-S91
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00100kg Transport : UN number : 1090 Chem class : 3 Pack group : II
Beinhaltet: Autosampler-Fläschchen, NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert nach ISO/IEC 17025 und ISO/IEC-Leitfaden 34, Sicherheitsdatenblatt
Beschreibung
Organischer Standard, für GC, GC/MS, HPLC, LC/MS und andere analytische Geräte entwickelt
Analyt | CAS-Nr. | Konzentration |
---|---|---|
Decachlorbiphenyl | 2051-24-3 | 200μg/ml |
2,4,5,6-Tetrachlor-m-xylol | 877-09-8 | 100 μg/ml |
Zertifizierungen
Akkreditiert durch A2 LA für ISO/IEC17025 und ISO/IEC Guide34 und zertifiziert durch UL-DQS gemäß ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-Beschwerde
Spezifikation
91 SOW Surrogate Spike | |
2 ml-Ampulle aus Braunglas, vorgeritzt | |
Acetone | |
GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, und andere analytische Geräte |
CLP Methods | |
For US EPA CLP Methods | |
2 mL | |
Das Analysenzertifikat weist Zielanalyten mit einer Genauigkeit von +/−2 % und auf korrekte Weise aus, wodurch die Reinheit von Rohstoffen sichergestellt werden kann. |
Produkt nur für den Laborgebrauch