Learn More
Uvex™ 9188 Cybric Schutzbrillen
Click to view available options
Linsenfärbung:
Durchsichtig
Grau
Cybric Brillen bieten ein großes Sichtfeld und individuelle Einstellmöglichkeiten für zuverlässigen Schutz und Komfort.
  • Die Brille verfügt über ein großes Sichtfeld und individuelle Einstellmöglichkeiten für zuverlässigen Schutz und Komfort
  • Zertifiziert nach EN 166 (persönlicher Augenschutz) und EN 170 (UV-Filter)
  • Quattroflex Seitenarme mit vier Komfortpolstern sorgen für komfortablen, drucklosen Sitz am Ohr.
  • Die Neigung der Seitenarme ist zwischen mehreren Ebenen einstellbar, so dass sie individuell an alle Gesichtsformen angepasst werden können.
  • Die Supravision Saphirbeschichtung ist beidseitig äußerst chemikalienbeständig und kratzfest.
  • Zuverlässiger UV 400-Schutz
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN 166:2001, EN 172:1994 + A1:2000 + A2:2001
Linsenfärbung Grau
Rahmenfarbe Schwarz, orange
Modell 9188 Cybric
Linsenbeschichtung Supravision Sapphire
Lens Material Polycarbonat
UV-Schutz UV 400