Learn More
Uvex™ Pheos Safety Spectacles
10.64 EUR gültig bis 2024-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21674" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "21674" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Linsenfärbung:
Bernsteinfarben
Durchsichtig
Grau
Hellbraun (CBR65)
Silbern verspiegelt
Rahmenfarbe:
Blau, Grau
Rot, grau
Schwarz, gelb
Schwarz, hellblau
Weiß und Limettengrün
Weiß, Schwarz
Linsenbeschichtung:
Anti-UV
Beschlagfrei
Beschreibung
- Schutzbrille mit modernem, sportlichem Design
- Die doppelsphärischen Gläser bieten ein großes Sichtfeld.
- Kann problemlos mit anderen Formen von PSA kombiniert werden.
Supravision Excellence Beschichtung
- Innenseite: Beschlagfrei
- Außenabmessungen: Kratzfest und chemikalienbeständig
- Die Gläser sind leicht zu reinigen und weniger schmutzanfällig.
Supravision Sapphire Beschichtung
- Innen: Kratzfest und chemikalienbeständig
- Außen: Kratzfest und chemikalienbeständig
- Die Antihafteigenschaften ermöglichen eine einfache Entfernung von fettem/wässrigem Schmutz
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | EN 166:2001, EN 170:2002 |
Objektivtyp | Doppelsphärisch |
Linsenfärbung | Durchsichtig |
Produkttyp | Schutzbrillen |
Rahmenfarbe | Blau, Grau |
Modell | 9198 Pheos CX2 |
Einzelheiten zur Belüftung | Belüftet |
Einwegprodukt | Nein |
Lens Material | Polycarbonat |
UV-Schutz | UV 400 |