Learn More
Uvex™ Pheos Safety Spectacles
22.33 EUR gültig bis 2024-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21673" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "21673" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Linsenbeschichtung:
Anti-UV
Beschlagfrei
Linsenfärbung:
Bernsteinfarben
Durchsichtig
Grau
Hellbraun (CBR65)
Silbern verspiegelt
Rahmenfarbe:
Blau, Grau
Rot, grau
Schwarz, gelb
Schwarz, hellblau
Weiß und Limettengrün
Weiß, Schwarz
Beschreibung
- Schutzbrille mit modernem, sportlichem Design
- Die doppelsphärischen Gläser bieten ein großes Sichtfeld.
- Kann problemlos mit anderen Formen von PSA kombiniert werden.
Supravision Excellence Beschichtung
- Innenseite: Beschlagfrei
- Außenabmessungen: Kratzfest und chemikalienbeständig
- Die Gläser sind leicht zu reinigen und weniger schmutzanfällig.
Supravision Sapphire Beschichtung
- Innen: Kratzfest und chemikalienbeständig
- Außen: Kratzfest und chemikalienbeständig
- Die Antihafteigenschaften ermöglichen eine einfache Entfernung von fettem/wässrigem Schmutz
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | EN 166:2001, EN 172:1994 + A1:2000 + A2:2001 |
Objektivtyp | Doppelsphärisch |
Linsenbeschichtung | Beschlagfrei |
Linsenfärbung | Silbern verspiegelt |
Produkttyp | Schutzbrillen |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Gehörschutz, Helme und Bump-Kappen |
Rahmenfarbe | Blau, Grau |
Modell | 9198 Pheos CX2 |
Transmissionswert | 0,12 |
Einzelheiten zur Belüftung | Belüftet |