Learn More
Uvex 94900 Comfortable Climate Insole For Uvex G2 - Width 14
Comfortable climatic insole with antistatic properties for Uvex 1 G2
19.25 €
Spezifikation
Farbe | Schwarz |
---|---|
Zur Verwendung mit (Geräte) | Uvex G2 |
Material | Microvelour |
Einwegprodukt | Nein |
Geschlecht | Unisex |
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17297391
|
Uvex
9490035 |
35 |
19.25 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 22-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17207401
|
Uvex
9490036 |
36 |
19.25 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 22-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17217401
|
Uvex
9490037 |
37 |
19.25 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 22-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17227401
|
Uvex
9490038 |
38 |
19.25 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 22-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17237401
|
Uvex
9490039 |
39 |
19.25 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 22-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17247401
|
Uvex
9490040 |
40 |
19.25 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 22-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17257401
|
Uvex
9490041 |
41 |
19.25 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 22-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17267401
|
Uvex
9490042 |
42 |
19.25 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 22-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17277401
|
Uvex
9490043 |
43 |
19.25 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 22-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17287401
|
Uvex
9490044 |
44 |
19.25 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 22-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17297401
|
Uvex
9490045 |
45 |
19.25 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 22-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17207411
|
Uvex
9490046 |
46 |
19.25 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 22-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17217411
|
Uvex
9490047 |
47 |
19.25 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 22-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17227411
|
Uvex
9490048 |
48 |
19.25 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 22-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17237411
|
Uvex
9490049 |
49 |
19.25 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 22-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17247411
|
Uvex
9490051 |
51 |
19.25 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 22-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Full-surface foot shock absorption
- Highly breathable, moisture-absorbent and quickly re-drying material
- Shock absorption zones support natural foot movement
- Skin compatibility and pleasant surface structure
- Supports foot arch
- Article No: 9490.0
- Sizes: 35 to 52
Spezifikation
Schwarz | |
Microvelour | |
Unisex | |
Ja |
Uvex G2 | |
Nein | |
Weite Breite | |
Nein |