Learn More
Uvex 95157 Busingess Insole - Width 10
Comfortable climatic insole with antistatic properties for Uvex 1 business
19.25 €
Spezifikation
Farbe | Schwarz |
---|---|
Zur Verwendung mit (Geräte) | Uvex 1 Business |
Material | Microvelour |
Einwegprodukt | Nein |
Geschlecht | Unisex |
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17287871
|
Uvex
9515739 |
39 |
19.25 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 22-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17297871
|
Uvex
9515740 |
40 |
19.25 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 22-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17207881
|
Uvex
9515741 |
41 |
19.25 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 22-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17217881
|
Uvex
9515742 |
42 |
19.25 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 22-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17227881
|
Uvex
9515743 |
43 |
19.25 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 22-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17237881
|
Uvex
9515744 |
44 |
19.25 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 22-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17247881
|
Uvex
9515745 |
45 |
19.25 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 22-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17257881
|
Uvex
9515746 |
46 |
19.25 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 22-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17267881
|
Uvex
9515747 |
47 |
19.25 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 22-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17277881
|
Uvex
9515748 |
48 |
19.25 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 22-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17287881
|
Uvex
9515749 |
49 |
19.25 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 22-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17297881
|
Uvex
9515751 |
51 |
19.25 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 22-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Full-surface foot shock absorption
- Highly breathable and moisture-absorbent material
- Shock absorption zones support natural foot movement
- Skin compatibility and pleasant surface structure
- Supports foot arch
- Article No. 9515.7
- Sizes: 39 to 52
Spezifikation
Schwarz | |
Microvelour | |
Unisex | |
Ja |
Uvex 1 Business | |
Nein | |
Schmale Breite | |
Nein |