Learn More
Greiner Bio-One Kaminförmige nicht-bindende 96-Well-Mikrotiterplatten mit Clear™ Folienboden
Zur deutlichen Verbesserung der Datenqualität und -empfindlichkeit in biochemischen Assays. Die Greiner Bio-One kaminförmige nicht bindende 96-Well-Mikrotiterplatten mit Clear™ Filmboden sind frei von nachweisbarer DNase, RNase und humaner DNA.
Marke: Greiner Bio-One 655906
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
- Reduziert die unspezifische Bindung von Biomolekülen (Proteine, DNA, RNA) bei biochemischen Assays
- Stabil unter normalen Assay-Bedingungen ohne Abbau oder Auslaugen
- Verbessert das Signal-Rausch-Verhältnis
- Nach DIN ISO 9001-Normen hergestellt
Serviceplan
No
Serviceleistungen
No
Spezifikation
Nein | |
Ohne Deckel | |
Nicht bindend | |
Polystyrol | |
Nicht steril | |
392 μl | |
40 | |
40/Karton | |
127.8 x 85.5 x 14.4 mm |
Standard | |
8 x 12 | |
Schwarz | |
96 | |
Unbehandelt | |
Flach | |
10 | |
Transparent |