Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ 96-Well-PCR-Gestelle
Entwickelt für die Vorbereitung und Lagerung von dünnwandigen 0.2 ml-PCR-Röhrchen und -Bandröhrchen vor oder nach der PCR-Probenverarbeitung.
Marke: Bel-Art™ SP Scienceware™ F18902-0001
64.67 EUR gültig bis 2024-04-26
Benutzen Sie den Promotions-Code "21699" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.00000kg
Beschreibung
- Mit durchscheinendem Polypropylendeckel zum Schutz der Proben und zur Betrachtung ohne Entnahme
- Dampfautoklavierbar bei 121 °C (250 °F)
- Gesamtabmessungen: 12.7 x 8.9 x 3.4 H cm (5 x 3½ x 1⅜ Zoll)
Spezifikation
Gestell | |
Polypropylen | |
12,7 cm |
Röhrchengestell aus PCR | |
5 | |
5 Zoll |