missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ratiolab™ 96-Well-Mikrotestplatten aus Polystyrol
Mit einer präzisen Konstruktion und der perfekten Form für den Einsatz mit automatischen Systemen.
59.75 € - 61.65 €
Spezifikation
Barcode | Alphanumerisch |
---|---|
Format | SBS-Standard |
Array | 8 x 12 |
Farbe | Durchsichtig |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Automatische Systeme |
Produktcode | Marke | Wellform | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Wellform | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11315872
|
Ratiolab™
6018111 |
U |
59.75 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 04-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11971401
|
Ratiolab™
6018311 |
V |
61.65 €
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
Beschreibung
- Hergestellt aus durchsichtigem Polystyrol
- 96 Wells mit Volumen von ca. 300 μl
- Mit U- oder V-Boden
- SBS-Standardformat für Mikrotestplatten
- 8 x 12 Wells alphanumerisch codiert
- Wells mit erhöhten Rändern für eine geringere Kreuzkontamination und effektive Abdichtung mit Ratiolab-Abdeckfolien
- Optimaler Platz für präzise Positionierung
- Platzsparend und stapelbar
- Lieferbar in Verpackungseinheiten mit je 100 Stück
Spezifikation
Alphanumerisch | |
8 x 12 | |
Automatische Systeme | |
96 | |
100/Packung |
SBS-Standard | |
Durchsichtig | |
Polystyrol | |
Unsteril | |
Erhabene |