Learn More
9H-Fluoren-9-ylmethyl4-(3-butenoyl)tetrahydro-1(2h)-pyrazinecarboxylat, ≥97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10356614
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10356614 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10356614 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. MO07782DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 9H-Fluoren-9-ylmethyl 4-(3-butenoyl)tetrahydro-1(2H)-pyrazinecarboxylate
CAS 876728-43-7
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Summenformel C23H24N2O3
MDL-Nummer MFCD08271967
Menge 1 g
Synonym 9h-fluoren-9-yl methyl 4-but-3-enoyl piperazine-1-carboxylate, 9h-fluoren-9-ylmethyl 4-3-butenoyl tetrahydro-1 2h-pyrazinecarboxylate, 9h-fluoren-9-ylmethyl 4-but-3-enoyl piperazine-1-carboxylate, 1-piperazinecarboxylicacid, 4-1-oxo-3-buten-1-yl-, 9h-fluoren-9-ylmethyl ester, 9h-fluoren-9-ylmethyl-4-3-butenoyl tetrahydro-1 2h-pyrazinecarboxylate
InChI-Schlüssel WRSRYPVHNSMIQR-UHFFFAOYSA-N
SMILES C=CCC(=O)N1CCN(CC1)C(=O)OCC2C3=CC=CC=C3C4=CC=CC=C24
IUPAC-Name 9H-Fluoren-9-ylmethyl-4-but-3-enoylpiperazin-1-carboxylat
Molekulargewicht (g/mol) 376.456
PubChem CID 18525938
Formelmasse 376.45
Reinheit (%) 97%