missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

A-1165442, MedChemExpress

Artikelnummer. 16491249
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Milligramm
100 Milligramm
5 Milligramm
50 Milligramm
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16491249 1 mg 1 Milligramm
16485158 10 mg 10 Milligramm
16435866 100 mg 100 Milligramm
16431387 50 mg 50 Milligramm
16427887 5 mg 5 Milligramm
16423306 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16491249 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY12428

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.

Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress A-1165442 is a potent, competitive and orally available TRPV1 antagonist with an IC50 of 9 nM for human TRPV1.

A-1165442 is a potent, competitive and orally available TRPV1 antagonist with an IC50 of 9 nM for human TRPV1.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material A-1165442
CAS 1221443-94-2
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C22H20ClF2N3O2
Menge 1 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 100 mg/mL (231.56 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES O=C(NC1=CC=CC2=C1C=C(C)N=C2)N[C@H]3C4=CC=C(Cl)C=C4OC(CF)(CF)C3
Molekulargewicht (g/mol) 431.86
Formelmasse 431.86
Reinheit (%) 99.7%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neuroscience-Neuromodulation
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.