Learn More
A-385358, MedChemExpress
Artikelnummer. 16456968
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
5 Milligramm
50 Milligramm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16456968 10 mg -
16443516 25 mg 25 Milligramm
16423027 50 mg 50 Milligramm
16417046 100 mg 100 Milligramm
16409517 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16456968 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY16014
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress A-385358 is a selective inhibitor of Bcl-XL with Kis of 0.80 and 67 nM for Bcl-XL and Bcl-2, respectively.
A-385358 is a selective inhibitor of Bcl-XL with Kis of 0.80 and 67 nM for Bcl-XL and Bcl-2, respectively.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material A-385358
CAS 406228-55-5
Farbe Yellow
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C32H41N5O5S2
Menge 10 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : 50 mg/mL (78.15 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NS(=O)(C1=CC=C(N[C@@H](CSC2=CC=CC=C2)CCN(C)C)C([N+]([O-])=O)=C1)=O)C3=CC=C(N4CCC(C)(C)CC4)C=C3
Molekulargewicht (g/mol) 639.83
Formelmasse 639.83
Reinheit (%) 98.63%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death