Learn More
STEMCELL Technologies A 83-01
Artikelnummer. 17109971
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
50 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
17109971 50 mg 50 Milligramm
17150012 5 mg 5 Milligramm
17160012 10 mg -
3 options
Artikelnummer. 17109971
Marke: STEMCELL Technologies 1000245
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Activin/NODAL/TGF-β pathway inhibitor; Inhibits ALK5, ALK4, and ALK7
  • A 83-01 is a potent inhibitor of activin receptor-like kinase (ALK) including ALK5 (type I transforming growth factor-β receptor), ALK4 (type IB activin receptor), and ALK7 (type I NODAL receptor) with IC50 = 12, 45, and 7.5 nM, respectively (Tojo et al.)
  • Facilitates the conversion of epiblast stem cells to the naїve pluripotent state (Zhou et al.; Li et al.)
  • In combination with PD0325901, enables OCT4-mediated reprogramming (Zhu et al.)
  • Inhibits mesoderm and endoderm specification (Zhang et al.)
  • Disrupts epithelial to mesenchymal transition through inhibition of the SMAD signaling pathway (Tojo et al.)
Spezifikation
CAS 909910-43-6
Menge 50 mg
Summenformel C25H19N5S
Reinheit ≥ 95 %