missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

STEMCELL Technologies A 83-01

Artikelnummer. p-7217424
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
50 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
17109971 50 mg 50 Milligramm
17150012 5 mg 5 Milligramm
17160012 10 mg -
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 17109971

Marke: STEMCELL Technologies 1000245

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Activin/NODAL/TGF-β pathway inhibitor; Inhibits ALK5, ALK4, and ALK7

  • A 83-01 is a potent inhibitor of activin receptor-like kinase (ALK) including ALK5 (type I transforming growth factor-β receptor), ALK4 (type IB activin receptor), and ALK7 (type I NODAL receptor) with IC50 = 12, 45, and 7.5 nM, respectively (Tojo et al.)
  • Facilitates the conversion of epiblast stem cells to the naїve pluripotent state (Zhou et al.; Li et al.)
  • In combination with PD0325901, enables OCT4-mediated reprogramming (Zhu et al.)
  • Inhibits mesoderm and endoderm specification (Zhang et al.)
  • Disrupts epithelial to mesenchymal transition through inhibition of the SMAD signaling pathway (Tojo et al.)

Spezifikation

CAS 909910-43-6
Menge 50 mg
Summenformel C25H19N5S
Reinheit ≥ 95 %
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.