Learn More
Eurofins DiscoverX A-Raf Protein, Active
Artikelnummer. 17320854
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
10 μg
250 μg
Packungsgröße:
250 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
17320854 10 μg -
17330854 250 μg 250 Mikrogramm
2 options
Artikelnummer. 17320854
Marke: Eurofins DiscoverX 14956
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Active, N-terminal GST-tagged, recombinant, human A-Raf, for use in Kinase Assays
This proto-oncogene belongs to the RAF subfamily of the Ser/Thr protein kinase family, and maybe involved in cell growth and development. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.
GenBank U01337.1 The recombinant protein contains the amino acid substitution Y301D and Y302D with reference to GenBank U01337.1. These mutations provide constitutive activation of the enzyme.
Spezifikation
Zusammensetzung mg/mL of enzyme in 40 mM Tris/HCl pH 8.0, 200 mM NaCl, 0.08 mM EGTA, 0.024% Brij-35, 4 mM glutathione, 20% (v/v) glycerol, 0.8 mM benzamidine, 0.16 mM PMSF, 0.08% 2-mercaptoethanol. Frozen solution.
Molekulargewicht 65 kDa
Menge 10 μg
Spezies Human
Rekombinant Recombinant
Proteinmarkierung N-terminal GST
Expressionssystem Recombinant enzyme expressed in Sf21 insect cells
Proteinform Truncated
Reinheits- oder Qualitätsgrad ≥47%
Protein A-Raf, active