Learn More
Moldex™ Filter für Atemschutzmaske 8000, Serie A2 85000 Moldex, VE=10 St.
Zum Schutz vor organischen + anorganischen Gasen und Dämpfen
Marke: Moldex™ 850001
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.00800kg
Beschreibung
Moldex 8000 Serie A2 Gasfilter (8500). A2-Gasfilter für die Halbmaske der Serie 8000. Zum Schutz vor organischen + anorganischen Gasen und Dämpfen, Siedepunkt >65 °C. 10x WEL oder 5, 000 ppm, je nachdem, welcher Wert niedriger ist.Spezifikation
A2 8500 | |
Series Filter | |
10/Pk. |