Learn More
A20A3 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA539025
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00900kg
Artikelnummer. 15595931
  • 472.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 24-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
A20A3
Polyclonal
Unconjugated
ANKRD20A3
ANKRD20A3
A synthetic peptide derived from the internal region of human ANKRD20A3
100 μg
Primary
Human
Antibody
IgG
Immunohistochemistry (Paraffin)
1 mg/mL
Dulbecco′s PBS with 150mM NaCl, 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
Q5VUR7
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
441425
-20°C