Learn More
Kimberly-Clark™ A40 Kleenguard™ Overall aus Polypropylen zum Schutz vor Flüssigkeiten und Partikeln
301.77 EUR gültig bis 2024-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21673" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "21673" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Größe:
Mittel
Groß
Extragroß
2 Extragroß
3 Extragroß
Beschreibung
- Farbe: weiß
- Zum Einmalgebrauch
- Silikonfrei und antistatisch
- Speziell gestaltete Haube passend für ein Atemschutzgerät
- Trägt zur Verringerung der Kontamination in fusselarmen und entscheidenen Bereichen bei.
- Durchgehender Reißverschluss, übersteppte Nähte und doppellagiges Material
- Ideal zum Schutz vor größeren Partikeln, radioaktivem Staub und Chemikalienspritzern
- Geeignet für pharmazeutische Bereiche, Produktion, Versorgungsunternehmen, Elektronik, Landwirtschaft und Spritzlackierbereiche
Spezifikation
Produkttyp | Flüssigkeits- und Partikelschutzoverall |
Größe | 2 Extragroß |
Material | Kleidungsstück |
Farbe | Weiß |
Taillenform | Elastisch |
Knöchelform | Elastisch |
Stulpenform | Elastisch |
Flaschenhalstyp | Mit Haube |
Verschlusstyp | Durchgehender Reißverschluss vorne |
Saumtyp | Genäht |