Learn More
Carbolite™ CHAMBER FURNACE 1100°C 3L 301 E301, Volumen 3,1 l, 230 V
Speziell für optimale Veraschungsbedingungen entwickelt, um eine vollständige Verbrennung der Probe zu gewährleisten. Carbolite™ AAF Kammerofen mit kleinem Volumen, das für einen kontinuierlichen Luftstrom von vorgeheizter Luft durch die Kammer sorgt; entspricht ISO 1171:2010, ASTM D3174-04: 2010 und ASTM D4422.
4380.00 € - 8140.80 €
Spezifikation
Beschreibung | Aufheizzeit: 155 min |
---|---|
Temperatur (metrisch) | 1100 °C |
Typ | Schmelzofen |
Enthält | Temperaturregler |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Abmessungen (T x B x H) innen | Höhe (metrisch) | Wirkleistung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Abmessungen (T x B x H) innen | Höhe (metrisch) | Wirkleistung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
10292062
|
Carbolite™
AAF1107-230SN+&02-301 |
7 L | 455 x 170 x 90 mm | 650 mm | B max. 4.000, 2624 B Halterung |
8140.80 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
12089792
|
Carbolite™
AAF1103-230SN+&02-301 |
3 L | 250 x 150 x 90 mm | 585 mm | 2100 max. B, 1270 B Halterung |
4380.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
Beschreibung
- 1100 °C maximale Betriebstemperatur
- Carbolite Gero 301 Regler, mit einer Rampe zum Sollwert und Prozesstimer
- Die große Bodenfläche ermöglicht eine große Anzahl von Proben.
- Ideal zum Veraschen von Lebensmitteln, Kunststoffen, Kohle und anderen Kohlenwasserstoffen
- Konstruktion gemäß ISO 1171:2010, ASTM D3174-04:2010 und ASTM D 4422
- Drahtelemente sind durch einen strapazierfähigen Liner auf Aluminiumoxidbasis vor chemischen und mechanischen Schäden geschützt.
- 4-seitige Heizung (2 Seiten, Dach und Herd)
- Der Lufteinlass und der hohe Rauchabzug sorgen für einen Luftwechsel von 4 bis 5 pro Minute.
- Die niedrige Kammerhöhe hält den Luftstrom nahe an den Proben und sorgt so für eine optimale Verbrennung.
- Leistungsstarke Elemente mit abgestufter Wicklung kompensieren Wärmeverluste durch hohen Luftstrom.
- Das Vorwärmen der Luft vor dem Eintritt in die Kammer sorgt für eine hohe Gleichförmigkeit.
- Probentablett und Ladegriff
- Es stehen verschiedene zusätzliche Optionen zur Verfügung, die bei der Bestellung angegeben werden müssen.
- 2-Phasen-Stromversorgung für AAF 11/7
- Übertemperaturschutz (empfohlen zum Schutz wertvoller Inhalte und für unbeaufsichtigten Betrieb)
- Eine Reihe an hochentwickelten digitalen Reglern, Multi-Segment-Programmierern und Datenloggern sind erhältlich. Diese können mit RS232-, RS485- oder Ethernet-Kommunikation ausgestattet werden.
Spezifikation
Aufheizzeit: 155 min | |
1100 °C | |
Schmelzofen | |
Temperaturregler |