Learn More
Gibco™ AAV-MAX Transfection Kit
Artikelnummer. 17311899
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 Kit für 10 l Produktion
1 Kit für 1 l Produktion
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17311899 1 Kit für 1 l Produktion 1 Stück
17321899 1 Kit für 10 l Produktion 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 17311899 Lieferant Gibco™ Lieferanten-Nr. A50515
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    956.00 €
    802.65 € / 1 Stück
    Sparen 153.35 €
    16% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Das Gibco AAV-MAX Transfektionskit ist ein wesentlicher Bestandteil des AAV-MAX helferfreien AAV-Produktionssystems.Es ist für die transiente Transfektion viraler Produktionszellen 2.0 formuliert.
The Gibco AAV-MAX Transfection Kit is an essential component of the AAV-MAX Helper-Free AAV Production System. It is formulated for the transient transfection of Viral Production Cells 2.0.
  • Ein wesentlicher Bestandteil des AAV-MAX helferfreien AAV-Produktionssystems
  • Es ist für die transiente Transfektion viraler Produktionszellen 2.0 formuliert
  • Das Kit enthält ein kationisches lipidbasiertes Transfektionsreagenz sowie einen Transfektions-Booster und Produktionsverstärker
  • Diese Aspekte wurden entwickelt, um gemeinsam adeno-assoziierte Viren (AAV)-Partikel aus viralen Produktionszellen 2.0 zu produzieren, wenn sie in viralen Produktionsmedien kultiviert werden
Zu den Merkmalen des AAV-MAX Transfektionskits gehören:
  • Komponenten arbeiten synergetisch im AAV-MAX-System, um hohe AAV-Titer von mehr als 5 x 1010 vg/ml (nicht gereinigt) zu erzeugen
  • AAV-MAX Transfektionsreagenz - kationisches lipidbasiertes Transfektionsreagenz für die helfervirenfreie Dreifachtransfektion von hochdichten Kulturen
  • AAV-MAX-Booster - chemisch definierte Komponente, die mit Transfektionsreagenz arbeitet, um eine hohe Transfektionseffizienz zu erzielen
  • AAV-MAX Verstärker - chemisch definierte Komponente, die die Produktion von AAV-Partikeln erhöht
  • Robuste Transfektionsprotokolle, anpassbar an eine großvolumige Transfektion
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zelllinie HEK293
Inhalt und Lagerung • 6 ml AAV-MAX Transfektionsreagenz
• 3 ml AAV-MAX Transfektionsverstärker
• 10 ml AAV-MAX Verstärker
Reagenzien bei 2 – 8 °C lagern. Nicht einfrieren.
Kulturtyp Suspensions-Zellkultur
Beschreibung Serum-frei, frei von Stoffen tierischen Ursprungs, chemisch definiert
Zelltyp Etablierte Zelllinien
Format Flasche
Probentyp Plasmid-DNA
Transfection Technique Lipid-basierte Transfektion
Expressionssystem Säugetiere
Zur Verwendung mit (Geräte) AAV-MAX System
Zur Verwendung mit (Anwendung) AAV-Produktion
Enthält 10 ml Gibco AAV-MAX Verstärker, 6 ml Gibco AAV-MAX Transfektionsreagenz, 3 ml Gibco AAV-MAX Supplement
Produktlinie AAV-MAX
Produkttyp AAV-Produktionstransfektionskit
Menge 1 Kit für 1 l Produktion
Reagenztyp Transfektionskit
Versandbedingung Nasseis
Sterilität Steril