Learn More
MedChemExpress Abacavir
Spezifikation
Spezifikation
| Molekulargewicht | 286.33 g/mol |
| Produkttyp | Reference compound |
| Inhalt und Lagerung | Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Versandbedingung | Room temperature |
| Reinheit | 99.7% |
| Menge | 10 mg |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : 100 mg/mL (349.25 mM∣Need ultrasonic) ∣H2O : 2 mg/mL (6.98 mM∣Need ultrasonic) |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | COVID-19-anti-virus |
| CAS | 136470-78-5 |