Learn More
MedChemExpress Abacavir
Artikelnummer. 16487296
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
16487296 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16487296 Lieferant MedChemExpress Lieferanten-Nr. HY17423
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Abacavir is an orally active and competitive nucleoside reverse transcriptase inhibitor. Abacavir can inhibits the replication of HIV. Abacavir shows anticancer activity in prostate cancer cell lines. Abacavir can trespass the blood-brain-barrier and suppresses telomerase activity.
Spezifikation
Molekulargewicht 286.33 g/mol
Produkttyp Reference compound
Inhalt und Lagerung Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Versandbedingung Room temperature
Reinheit 99.7%
Menge 100 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : 100 mg/mL (349.25 mM∣Need ultrasonic) ∣H2O : 2 mg/mL (6.98 mM∣Need ultrasonic)
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-anti-virus
CAS 136470-78-5