Learn More
MedChemExpress Abacavir sulfate
Spezifikation
Spezifikation
| Molekulargewicht | 433.45 g/mol |
| Produkttyp | Reference compound |
| Inhalt und Lagerung | 4°C, stored under nitrogen∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (stored under nitrogen) |
| Versandbedingung | Room temperature |
| Reinheit | 98.47% |
| Menge | 50 mg |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : 50 mg/mL (115.35 mM∣Need ultrasonic) ∣H2O : 33.33 mg/mL (76.89 mM∣Need ultrasonic) |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | COVID-19-anti-virus |
| CAS | 188062-50-2 |
| Synonym | Abacavir Hemisulfate∣ ABC sulfate |