Learn More
Abemaciclib, MedChemExpress
Artikelnummer. 16479567
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
200 Milligramm
50 Milligramm
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16479567 5 mg -
16491216 200 mg 200 Milligramm
16441806 500 mg -
16433077 50 mg 50 Milligramm
16427086 100 mg -
16417028 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 16479567 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY16297A
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Abemaciclib (LY2835219) is a selective CDK4/6 inhibitor with IC50 values of 2 nM and 10 nM for CDK4 and CDK6, respectively.
Abemaciclib (LY2835219) is a selective CDK4/6 inhibitor with IC50 values of 2 nM and 10 nM for CDK4 and CDK6, respectively.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Abemaciclib
CAS 1231929-97-7
Farbe Light Yellow
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C27H32F2N8
Menge 5 mg
Synonym LY2835219
Löslichkeitsinformationen DMSO : 5 mg/mL (9.87 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC1=NC2=C(F)C=C(C3=NC(NC4=NC=C(CN5CCN(CC)CC5)C=C4)=NC=C3F)C=C2N1C(C)C
Molekulargewicht (g/mol) 506.59
Formelmasse 506.59
Reinheit (%) 99.06%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-Kinase/protease