Learn More
ABHD1 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech 26091-1-AP-20UL
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16884615
  • 140.00 € / 20 Mikroliter
Verfügbar ab: 30-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
This gene is a member of the AB hydrolase superfamily and encodes a protein with an alpha/beta hydrolase fold. This domain is common to a number of hydrolytic enzymes of widely differing phylogenetic origins and catalytic functions.
Spezifikation
Spezifikation
ABHD1
Polyclonal
Unconjugated
ABHD1
ABHD1, LABH1, Lung alpha/beta hydrolase 1
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
57742, 84696
-20°C
Liquid
Western Blot
0.29 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Q96SE0, Q9QZC8
ABHD1
ABHD1 Fusion Protein Ag23138
20 μL
Primary
Human, Mouse