Learn More
Abiraterone acetate, MedChemExpress
Artikelnummer. 16487936
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
1 g
2 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Milligramm
100 Milligramm
2 Gramm
5 Gramm
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16487936 100 mg 100 Milligramm
16450638 5 g 5 Gramm
16448198 10 mg 10 Milligramm
16444097 50 mg -
16411956 500 mg -
16411346 200 mg -
16410366 2 g 2 Gramm
16401969 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 16487936 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY75054
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Abiraterone acetate (CB7630) is an oral, potent, selective, and irreversible inhibitor of CYP17A1 with antiandrogen activity. Abiraterone acetate is a prodrug form of Abiraterone (CB7598).
Abiraterone acetate (CB7630) is an oral, potent, selective, and irreversible inhibitor of CYP17A1 with antiandrogen activity. Abiraterone acetate is a prodrug form of Abiraterone (CB7598).
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Abiraterone acetate
Physikalische Form Solid
CAS 154229-18-2
Farbe White
Menge 100 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C26H33NO2
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death
Synonym CB7630
Löslichkeitsinformationen DMSO : 10 mg/mL (25.54 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O[C@@H]1CC2=CC[C@]3([H])[C@]([H])(CC[C@](C)(C(C4=CN=CC=C4)=CC5)[C@]35[H])[C@@]2(C)CC1)C
Molekulargewicht (g/mol) 391.55
Formelmasse 391.55
Reinheit (%) 95.8%
Güte Research