Learn More
Invitrogen™ Human ABL1, His Tag Recombinant Protein
The ABL1 proto-oncogene encodes a cytoplasmic and nuclear protein tyrosine kinase.
628.00 € - 1826.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_005148.2 |
---|---|
Gen-Alias | ABL1, ABL, c-ABL |
Kinase-Familie | ABL Kinase Family |
Spezies | Human |
Rekombinant | Recombinant |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11549286
|
Invitrogen™
P3049 |
10μg |
628.00 €
10 Mikrogramm |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15498393
|
Invitrogen™
PR4348B |
100μg |
1826.00 €
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 23-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
The ABL1 has been implicated in processes of cell differentiation, cell division, cell adhesion, and stress response.
Spezifikation
NP_005148.2 | |
ABL Kinase Family | |
Recombinant | |
Baculovirus |
ABL1, ABL, c-ABL | |
Human | |
His Tag |