missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific™ Human ABL1 [Y253F], His Tag Recombinant Protein
Human ABL1 [Y253F], His Tag Recombinant Protein
632.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_005148.2, Y253F |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Kinase Assay |
Molekulargewicht | 125.4 kDa |
Gen-Alias | ABL1 Y253F, ABL, c-ABL |
Kinase-Familie | ABL Kinase Family |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11503597
|
Thermo Scientific™
PV3863 |
10 μg |
632.00 €
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 07-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
- The ABL1 proto-oncogene encodes a cytoplasmic and nuclear protein tyrosine kinase that has been implicated in processes of cell differentiation, cell division, cell adhesion, and stress response
- The Y253F mutant is a Gleevec resistant form of ABL1
Spezifikation
NP_005148.2, Y253F | |
125.4 kDa | |
ABL Kinase Family | |
Recombinant | |
Storage Buffer: 50 mM Tris-HCl, pH 7.5, 150 mM NaCl, 0.5 mM EDTA, 0.02% NP-40, 2 mM DTT and 50% glycerol Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws. |
|
Dry Ice |
Kinase Assay | |
ABL1 Y253F, ABL, c-ABL | |
Human | |
His Tag | |
Tyrosine Kinases | |
Baculovirus |