missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sentek™ Leitfähigkeitsmesszellen aus ABS-Harz

N.V. - 633.33 €


Produkte 2
Produktcode Marke Anschlusstypen Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Anschlusstypen Preis Menge & Verfügbarkeit  
11915518
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Sentek™
220841
BNC-Bananensteckkopf, 1 mm
N.V.
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
N/A
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.

Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.

11935518
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Sentek™
22176
BNC-Bananensteckkopf, 4mm
633.33 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 25-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
 
Beschreibung

Beschreibung

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Produktzertifizierungen