Learn More
Thermo Scientific™ ABsolute QPCR Mix, SYBR Green, low ROX
Ist optimiert für Chemie mit SYBR Green und enthält alle Bestandteile, die für die quantitative PCR erforderlich sind, mit Ausnahme von Template und Primern.
700.00 €
Spezifikation
Nachweisverfahren | SYBR |
---|---|
PCR-Methode | qPCR |
Polymerase | Taq DNA-Polymerase |
Reaktionsgeschwindigkeit | Standard |
Zur Verwendung mit (Geräte) | 7500 System, QuantStudio™, ViiA™ 7 System, Stratagene Mx4000, Stratagene Mx3000P, Stratagene Mx3005P |
Produktcode | Marke | Anzahl Reaktionen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Anzahl Reaktionen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11802093
|
Thermo Scientific™
AB1323A |
400 Reaktionen |
700.00 €
400 Reaktionen |
Verfügbar ab: 12-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Der 2X qPCR SYBR Green Mix enthält optimale Konzentrationen von aktivem SYBR Green I Farbstoff und Thermo-Start DNA-Polymerase, die in einem firmeneigenen Reaktionspuffer geliefert werden, der den Nachweis von Zielen mit niedriger Kopienanzahl ermöglicht.
ABsolute qPCR SYBR Green Mixe sind optional mit einer hohen ROX-Referenzfarbstoffkonzentration, einer niedrigen ROX-Konzentration, Fluorescein oder ohne Referenzfarbstoff erhältlich. Ein für Kapillarinstrumente optimierter Mastermix ist ebenfalls erhältlich.
- Hohe Sensibilität & Spezifität – die Mastermixe enthalten das patentierte Heißstartenzym Thermo-Start DNA-Polymerase
- Optimierter Puffer mit SYBR Green
- Reproduzierbarkeit – alle Mastermixe werden einer umfassenden Qualitätskontrolle unterzogen, um die Konsistenz von Charge zu Charge zu gewährleisten
- Großer dynamischer Bereich
Spezifikation
SYBR | |
Taq DNA-Polymerase | |
7500 System, QuantStudio™, ViiA™ 7 System, Stratagene Mx4000, Stratagene Mx3000P, Stratagene Mx3005P | |
Mastermischung für Real-Time PCR SYBR | |
qPCR-Cycler | |
DNA, dsDNA |
qPCR | |
Standard | |
ABsolute | |
Genexpression | |
2X |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.