Learn More
ABT-046, MedChemExpress
Artikelnummer. 16498947
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
50 Milligramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16498947 5 mg 5 Milligramm
16456666 100 mg -
16442477 50 mg 50 Milligramm
16406368 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16498947 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY15197
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress ABT-046 is a potent, selective, and orally efficacious acyl CoA:diacylglycerol acyltransferase 1 (DGAT-1) inhibitor (IC50= 8 nM).
ABT-046 is a potent, selective, and orally efficacious acyl CoA:diacylglycerol acyltransferase 1 (DGAT-1) inhibitor (IC50= 8 nM).
Spezifikation
Chemischer Name oder Material ABT-046
CAS 1031336-60-3
Farbe Off-White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C20H22N4O2
Menge 5 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : 66.67 mg/mL (190.26 mM; Need ultrasonic)
SMILES NC1=C(C2=CC=C([C@H]3CC[C@H](CC(O)=O)CC3)C=C2)C=NC4=CC=NN41
Molekulargewicht (g/mol) 350.41
Formelmasse 350.41
Reinheit (%) 98.13%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neuroscience-Neuromodulation