Learn More
ABT-072, MedChemExpress
Artikelnummer. 16456197
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
10 mg
20 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Milligramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16456197 5 mg -
16440456 20 mg -
16413478 10 mg 10 Milligramm
16410829 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16456197 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY101634
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress ABT-072 is an orally active and potent non-nucleoside HCV NS5B polymerase inhibitor (HCV GT1a EC50=1 nM; HCV GT1b EC50=0.3 nM).
ABT-072 is an orally active and potent non-nucleoside HCV NS5B polymerase inhibitor (HCV GT1a EC50=1 nM
Spezifikation
Chemischer Name oder Material ABT-072
CAS 1132936-00-5
Farbe Off-White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C24H27N3O5S
Menge 5 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : 80 mg/mL (170.38 mM; Need ultrasonic)
SMILES CS(=O)(NC1=CC=C(/C=C/C2=CC(N(C(N3)=O)C=CC3=O)=CC(C(C)(C)C)=C2OC)C=C1)=O
Molekulargewicht (g/mol) 469.55
Formelmasse 469.55
Reinheit (%) 99.0%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-anti-virus