Learn More
ABX-1431, MedChemExpress
Artikelnummer. 16463276
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16463276 25 mg 25 Milligramm
16461137 50 mg -
16435666 100 mg 100 Milligramm
16424888 10 mg -
4 options
Artikelnummer. 16463276
Marke: Medchem Express HY11763225mg
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress ABX-1431 is a highly potent, selective, and orally available, CNS-penetrant monoacylglycerol lipase (MAGL) inhibitor with an IC50 of 14 nM.
ABX-1431 is a highly potent, selective, and orally available, CNS-penetrant monoacylglycerol lipase (MAGL) inhibitor with an IC50 of 14 nM.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material ABX-1431
Physikalische Form Powder
CAS 1446817-84-0
Farbe White
Menge 25 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C20H22F9N3O2
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neuroscience-Neuromodulation
Löslichkeitsinformationen DMSO : 125 mg/mL (246.36 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(N1CCN(CC2=CC=C(C(F)(F)F)C=C2N3CCCC3)CC1)OC(C(F)(F)F)C(F)(F)F
Molekulargewicht (g/mol) 507.39
Formelmasse 507.39
Reinheit (%) 99.67%
Güte Research