missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MedChemExpress Ac-DEVD-AFC

Artikelnummer. 16432799
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16432799 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16432799 Lieferant MedChemExpress Lieferanten-Nr. HYP1005

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress Ac-DEVD-AFC is a fluorogenic substrate (λex=400 nm, λem=530 nm).

Spezifikation

CAS 201608-14-2
Löslichkeit DMSO : ≥ 50 mg/mL (68.53 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
Inhalt und Lagerung Protect from light∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death
Menge 1 mg
Molekulargewicht 729.61 g/mol
Produkttyp Dye Reagents
Reinheits- oder Qualitätsgrad 99.15%
Versandbedingung Room temperature
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.