Learn More
MedChemExpress Ac-DEVD-AFC
Spezifikation
Spezifikation
| CAS | 201608-14-2 |
| Löslichkeit | DMSO : ≥ 50 mg/mL (68.53 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| Inhalt und Lagerung | Protect from light∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light) |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Cancer-programmed cell death |
| Menge | 5 mg |
| Molekulargewicht | 729.61 g/mol |
| Produkttyp | Dye Reagents |
| Reinheits- oder Qualitätsgrad | 99.15% |
| Versandbedingung | Room temperature |